Få mere at vide
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for BMP71 and M710
Artikelnummer. 31910383
Skift visning
Farve:
White
Yellow
Dimensioner (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
31910383 White 6 x 17 mm
31910384 Yellow 6 x 17 mm
31910403 White 6 x 15 mm
31910393 Yellow 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910383 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 313460
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M7-R6000 for the M710 / BMP71 Label Printers
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Klæbende type Permanent Acrylic
Belægning None
Farve White
Slutte Gloss
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-sided
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Barcode Labeling, Circuit board Labeling, Component and equipment Labeling, General identification, Inventory and inspection Labeling, Electrical Labeling
Til brug med (udstyr) BMP71, M710
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (L x B) 6 x 17 mm
Længde (engelsk) 16 ft.
Bredde (engelsk) 0.67 in.
Bredde (metrisk) 17 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 17 mm
Højde (engelsk) 0.24 in.
Højde (metrisk) 6 mm
Alternativt varenummer M7-219-423