Få mere at vide
Harringtonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harringtonine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37NO9/c1-26(2,32)8-9-28(33,15-22(30)35-4)25(31)38-24-21(34-3)14-27-7-5-10-29(27)11-6-17-12-19-20(37-16-36-19)13-18(17)23(24)27/h12-14,23-24,32-33H,5-11,15-16H2,1-4H3/t23?,24-,27+,28?/m0/s1 |
| Formel vægt | 531.2468 |