Få mere at vide
Harmol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harmol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12/h2-6,14-15H,1H3 |
| Formel vægt | 198.0793 |