Få mere at vide
Harmol hydrochlorid dihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435989
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435989 1 g 1g
15445989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63827.03
Request Bulk or Custom Format
Inducerer apoptose ved Caspase-8-aktivering
Harmol hydrochloriddihydrat bruges til at inducere apoptose ved Caspase-8-aktivering, CNS-stimulerende middel, kan virke gennem NMDA-receptorer og antitumormiddel. Harmol har vist sig at hæmme haspin kinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Harmol hydrochloriddihydrat bruges til at inducere apoptose ved Caspase-8-aktivering, CNS-stimulerende middel, kan virke gennem NMDA-receptorer og antitumormiddel. Harmol har vist sig at hæmme haspin kinase.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149022-16-2
Molekylær formel C12H15ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 270.713
MDL nummer MFCD00150058
InChI nøgle OITPZRQHDRVLMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmol hydrochloride dihydrate, 1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indol-7-ol hydrochloride dihydrate, harmol hydrochloride hydrate, harmol dihydrate hydrochloride, c12h10n2o.hcl.2h2o, 1-methyl-2,9-dihydropyrido 3,4-b indol-7-one dihydrate hydrochloride
PubChem CID 2723830
IUPAC navn 1-methyl-2,9-dihydropyrido[3,4-b]indol-7-on;dihydrat;hydrochlorid
SMIL CC1=C2C(=C3C=CC(=O)C=C3N2)C=CN1.O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Harmol hydrochloride dihydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 270.72 (234.69 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver