Få mere at vide
Harmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harmine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3 |
| Formel vægt | 212.095 |