Få mere at vide
Harmine, LoGiCal
Artikelnummer. 30460576
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460576 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460576 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2562.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Harmine
CAS 442-51-3
Analyt- eller komponentnavne Harmine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9H-Pyrido[3,4-b]indole, 7-methoxy-1-methyl-, 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, Banisterin, Banisterine, Harmin, Harmine, Leucoharmine, Telepathin, Telepathine, Yagein, Yageine, 1-Methyl-7-methoxy-beta-carboline, 1-Methyl-7-methoxy-β-carboline
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
IUPAC navn 7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 212.095 g/mol