Få mere at vide
Harmine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harmine-d3 |
| CAS | 1216704-96-9 |
| Molekylær formel | C13H9D3N2O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vægt | 215.1138 |