Få mere at vide
Harmine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15821012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15821012 5 g 5g
10412071 250 mg 250mg
15811012 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15821012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 442-51-3
Molekylær formel C13H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00004958
InChI nøgle BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, leucoharmine, banisterine, banisterin, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, telepathine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, yageine, harmine, yajeine
PubChem CID 5280953
ChEBI CHEBI:28121
IUPAC navn 7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Harmine
Navn note 98%
Smeltepunkt 262.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4649
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver