Få mere at vide
Harmine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15811012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15811012
Brand: Thermo Scientific Acros 302970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 442-51-3
Molekylær formel C13H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00004958
InChI nøgle BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym leucoharmine, yajeine, 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, harmine, yageine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, telepathine, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, banisterin, banisterine
PubChem CID 5280953
ChEBI CHEBI:28121
IUPAC navn 7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Harmine
Navn note 98%
Smeltepunkt 262.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4649
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver