Få mere at vide
Harman-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harman-3-carboxylic acid |
| CAS | 22329-38-0 |
| Molekylær formel | C13 H10 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Methyl-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-9H-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-6,15H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | Cc1nc(cc2c3ccccc3[nH]c12)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.231 |
| Formel vægt | 226.074 |