Få mere at vide
Harman-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harman-13C2,15N |
| CAS | 1189461-56-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C1013C2H10N15N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3/i6+1,7+1,13+1 |
| SMIL | Cc1[15n][13cH][13cH]c2c3ccccc3[nH]c12 |
| IUPAC navn | 1-methyl-9H-(5,6-^{13}C_{2},1^{15}N)pyridino[3,4-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.2 |
| Formel vægt | 185.0881 |
| Vis mere |