Få mere at vide
Reagensrørstativ i hårdttræ
Artikelnummer. 13018433
Stillinger:
2 og 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 13018433
Brand: S Murray SAMCO L331/25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enkeltrække, kan pakkes fladt til opbevaring, optager kun omkring en tredjedel af den plads, der kræves af et konventionelt stativ
Enkelt række, kan pakkes fladt, bestående af top- og bundelementer i hårdttræ med støbte polypropylenstøtter, som clipses på plads. Optager kun omkring en tredjedel af den plads, der kræves af et konventionelt stativ, når det skilles ad til opbevaring.
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Holder Rør (22 og 32 mm)
Materiale Hårdttræ
Stillinger 2 og 10
Diameter (metrisk) åbning 32 mm og 22 mm