Få mere at vide
Burette stativer i hårdttræ
Artikelnummer. 12916796
Skift visning
Type:
Buret-stativ (dobbelt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12916796 Buret-stativ (dobbelt) Hver
1 options
Artikelnummer. 12916796 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. L326/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 DKK
    442.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.05 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Brug dette stativ til at holde buretter i en række forskellige laboratoriemiljøer. Burettestativ i hårdttræ har slidsede tragtholdere og klemmer med forede kæber.
  • Hårdttræsstativ med udskiftelige komponenter
  • Base er 205 x 110 mm (enkelt) og 290 x 110 mm (dobbelt)
  • Stængerne er 460 x 16 mm (dia)
  • Monteret med plastskruer og gummifødder på bunden
Specifica
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (udstyr) Burette
Materiale Træ
Type Buret-stativ (dobbelt)
Bredde (metrisk) base 110 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.