Få mere at vide
Sartorius Hardwarepakke til indbygget ionisator
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Type: Softwarelicens
Description
- Indbygget Ionizer Opgradering til Sartorius Cubis II Ultra højopløsnings mikrovægte med høj kapacitet
- Neutraliserer effektivt elektrostatiske ladninger fra prøver, beholder eller pulver
- Hjælper med at sikre præcise resultater og stabile udlæsninger
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Cubis™ II Mikrobalance med høj kapacitet |
| Type | Softwarelicens |