Få mere at vide
Nabertherm™ Hærdeovn
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Controller type:
B500
C540
Temperaturkontrol:
Minutter til Max Temp: 105
Minutter til Max Temp: 120
Minutter til Max Temp: 180
Beskrivelse
- Max temperatur: 1280 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 17 l |
| Temperatur (metrisk) | 1280 °C |
| Type | Hærdeovn |
| Stil | Bordplade |
| Temperaturkontrol | Minutter til Max Temp: 120 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 250 x 500 x 140 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 800 x 900 x 600 mm |