Få mere at vide
Nabertherm™ Hærdeovn
Artikelnummer. 17308029 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Controller type:
B500
C540
Temperaturkontrol:
Minutter til Max Temp: 105
Minutter til Max Temp: 120
Minutter til Max Temp: 180
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Controller type Temperaturkontrol
17308029 9 l C540 Minutter til Max Temp: 180
17318029 11 l B500 Minutter til Max Temp: 180
17328029 11 l C540 Minutter til Max Temp: 180
17338029 11 l B500 Minutter til Max Temp: 120
17348029 11 l C540 Minutter til Max Temp: 120
17358029 17 l B500 Minutter til Max Temp: 120
17368029 17 l C540 Minutter til Max Temp: 120
17378029 30 l B500 Minutter til Max Temp: 105
17398029 40 l B500 Minutter til Max Temp: 120
17308039 40 l C540 Minutter til Max Temp: 120
17318039 60 l B500 Minutter til Max Temp: 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17308029 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. N01H1NMNA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kammerovnene passer perfekt til at modstå hårdt brug i laboratoriet, fx ved varmebehandling af metaller er robust isolering med lette ildfaste mursten nødvendig. Ovnene kan udvides med en række tilbehør.
  • Max temperatur: 1280 °C
Tekniske data
Controller type C540
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1280 °C
Type Hærdeovn
Stil Bordplade
Temperaturkontrol Minutter til Max Temp: 180
Mål (D x B x H) Indvendig 250 x 250 x 140 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 650 x 600 mm