Få mere at vide
RETSCH Slibesæt af hærdet stål
Shop alle Retsch produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibesæt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Til brug med (udstyr) | Til RS200 |
| Materiale | Hærdet stål |