Få mere at vide
RETSCH Slibekugler af hærdet stål
Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibebolde |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Planetkuglemølle PM 400 |
| Materiale | Hærdet stål |