Få mere at vide
Brady™ Ultimativ sikkerhedshængelås
Artikelnummer. 15643537 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk) sjækle:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) sjækle Pakningsstørrelse
15643537 50,00 mm Pakke med 2
15633537 26,00 mm Pakke med 2
11726785 75,00 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15643537 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 DKK
    1886.52 DKK / Pakke med 2
    Spare 43.48 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Den 7-benede skivecylinder giver ultimativ beskyttelse mod manipulation og nøgleudskiftninger.
  • Sjækle og krop er lavet af hærdet legeret stål af højeste standard
Specifications
Produkttype Ultimativ sikkerhedshængelås
Nøgletype Keyed Different
Alternativt varenummer SIKKERHEDSHÆNGELÅS 55 MM SJÆKEL 50 MM 2
Farve Sort
Materiale Hærdet legeret stål
Oversigt Ultimativ sikkerhedshængelås
Diameter (engelsk) Sjækle 0.433 in.
Diameter (metrisk) sjækle 11 mm
Dimensioner (L x B) 63.00 x 109.00 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (metrisk) 109 mm
Højde (metrisk) sjækle 50,00 mm
Materiale (bøjle) Hærdet legeret stål
Antal Pins 7
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 63 mm
Bredde (metrisk) sjækle 49.50 mm