Få mere at vide
Brady™ Ultimativ sikkerhedshængelås
Artikelnummer. 15633537
Skift visning
Højde (metrisk) sjækle:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) sjækle unitSize
15633537 26,00 mm Pakke med 2
11791286 26,00 mm Pakke med 3
11701296 50,00 mm Pakke med 3
15643537 50,00 mm Pakke med 2
11726785 75,00 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15633537 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805837
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den 7-benede skivecylinder giver ultimativ beskyttelse mod manipulation og nøgleudskiftninger.
  • Sjækle og krop er lavet af hærdet legeret stål af højeste standard
Tekniske data
Produkttype Ultimativ sikkerhedshængelås
Farve Sort
Materiale Hærdet legeret stål
Oversigt Ultimativ sikkerhedshængelås
Diameter (metrisk) sjækle 11 mm
Dimensioner (L x B) 63.00 x 85.00 mm
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) sjækle 26,00 mm
Materiale (bøjle) Hærdet legeret stål
Antal Pins 7
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 63 mm