Få mere at vide
Brady™ Ultimativ sikkerhedshængelås
Artikelnummer. 11791286
Højde (metrisk) sjækle:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Artikelnummer. 11791286
Brand: Brady™ 805837
Den 7-benede skivecylinder giver ultimativ beskyttelse mod manipulation og nøgleudskiftninger.
  • Sjækle og krop er lavet af hærdet legeret stål af højeste standard
Tekniske data
Produkttype Ultimativ sikkerhedshængelås
Farve Sort
Materiale Hærdet legeret stål
Oversigt Ultimativ sikkerhedshængelås
Diameter (metrisk) sjækle 11 mm
Dimensioner (L x B) 63.00 x 85.00 mm
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) sjækle 26,00 mm
Materiale (bøjle) Hærdet legeret stål
Antal Pins 7
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 63 mm