Få mere at vide
Brady™ Ultimativ sikkerhedshængelås
Højde (metrisk) sjækle:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Beskrivelse
- Sjækle og krop er lavet af hærdet legeret stål af højeste standard
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ultimativ sikkerhedshængelås |
| Alternativt varenummer | SEC HÆNGELÅS 55 MM SJÆKEL 75 MM 1 STK/PAC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Hærdet legeret stål |
| Oversigt | Ultimativ sikkerhedshængelås |
| Diameter (metrisk) sjækle | 11 mm |
| Dimensioner (L x B) | 63.00 x 134.00 mm |
| Højde (metrisk) | 134 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 75,00 mm |
| Materiale (bøjle) | Hærdet legeret stål |
| Vis mere |