Få mere at vide
Reagensglasstativer i hårdt træ
Diameter (metrisk) hulrum:
10 mm
22 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Single row test tube stand
- Hardwood top and bottom members
- Molded polypropylene supports which clip into position
- Packs flat for transport and storage
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Test Tube Rack |
| Array | 6 |
| Holder | Tubes (22 mm) |
| Materiale | Hardwood |
| Stillinger | 6 |
| Mængde | 5 Pack |
| Diameter (metrisk) hulrum | 22 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 22 mm |