Få mere at vide
Reagensglasstativer i hårdt træ
Artikelnummer. 13098423
Diameter (metrisk) hulrum:
10 mm
22 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 13098423
Brand: S Murray SAMCO L330/22
Organiser og opbevar reagensglas og prøver med disse stativer. Reagensrørreoler i hårdt træ optager kun omkring en tredjedel af den plads, der kræves af et konventionelt stativ, når de skilles ad til opbevaring.
  • Single row test tube stand
  • Hardwood top and bottom members
  • Molded polypropylene supports which clip into position
  • Packs flat for transport and storage
Tekniske data
Produkttype Test Tube Rack
Array 6
Holder Tubes (22 mm)
Materiale Hardwood
Stillinger 6
Mængde 5 Pack
Diameter (metrisk) hulrum 22 mm
Diameter (metrisk) åbning 22 mm