Få mere at vide
Reagensglasstativer i hårdt træ
Diameter (metrisk) hulrum:
10 mm
22 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Enkelt række, kan pakkes fladt, bestående af top- og bundelementer i hårdttræ med støbte polypropylenstøtter, som clipses på plads. Optager kun omkring en tredjedel af den plads, der kræves af et konventionelt stativ, når det skilles ad til opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 6 |
| Holder | Rør (32 mm) |
| Materiale | Hårdttræ |
| Stillinger | 6 |
| Mængde | 5 Pakke |
| Diameter (metrisk) hulrum | 32 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 32 mm |