Få mere at vide
IKA™ Hård metalskærer, M22
Artikelnummer. 10292541 Shop alle IKA produkter
Materiale:
Wolframcarbid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10292541
Brand: IKA™ 0000521800
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Hård metal skærer
Til brug med (udstyr) Til hårde materialer op til Mohs hårdhed 9
Materiale Wolframcarbid