Få mere at vide
3M™ hård hat, Uvicator , Skralde, Ventileret, Plastsvedbånd
Artikelnummer. 17996072 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17996072 Blå
1 options
Artikelnummer. 17996072 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000039719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    177.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.68 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Serie G3000 hjelm er designet i tæt samarbejde med industri- og skovarbejdere. Den er beregnet til brug i barske miljøer med hårde krav til effektiv beskyttelse, fremragende ventilation og maksimalt synsfelt.
  • Hjelm designet til brug i barske miljøer, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Blødt afrundet design hjælper med at undgå, at dele hænger fast i kabler eller grene
  • Ventilationshuller fordelt over et stort område giver maksimal gennemstrømning af luft, hvilket øger brugerens komfort
  • Hovedselen kan drejes 180° for bedre synlighed, når du arbejder i trange rum
  • Det slanke design betyder, at faldende genstande let glider af og ikke løsner hjelmen fra sin position.
  • Blødt afrundet design, uden nogen skarpe eller udragende komponenter, den ekstremt komfortable foring og den enkle justering af pasformen gør G3000 unik.
  • Kort top giver forbedret udsyn opad
  • Mulighed for branding og logoudskrivning
  • Udskifteligt læder eller plastik svedbånd; Mining lampeholder mulighed tilgængelig
  • Godkendt til brug ved -30 °C
  • Fås i 8 standardfarver (hvid, gul, blå, rød, grøn, orange, sort, hi-viz grøn)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Øreværn, ansigtsskærm
Produkttype Hard Hat
Størrelse Universel
Ventileret Ventileret
Hovedstil Forkant (kort)
Bredde (metrisk) 20.7 cm
Bredde (engelsk) 8,15 tommer.