Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke
Bruge Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke til generelle laboratoriebehov, herunder plettering og hurtig og nøjagtig prøvegennemstrømning.
Brand:  Technical Service Consultants™ TS/2-C
1587.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12799865
  • 1600.00 DKK / Pakke med 1000
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Cadmiumfrie pigmenter
  • Gammabestråling for at opnå en SAL på 10-6
  • Holdbarhed: 3 år
  • 4-25 °C. Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Tekniske data
Engangsbrug
Hård krystal polystyren
Grøn
1000/Pk.
10μ L
Steril
Inokuleringsløkke
Singler i peel-pung
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke > Volumen: 10 μL; Emballagetype: Enkelt i skrællet pose