Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke
Bruge Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke til generelle laboratoriebehov, herunder plettering og hurtig og nøjagtig prøvegennemstrømning.
Brand: Technical Service Consultants™ TS/4-C
1587.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Cadmiumfrie pigmenter
- Gammabestråling for at opnå en SAL på 10-6
- Holdbarhed: 3 år
- 4-25 °C. Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Engangsbrug | |
Hård krystal polystyren | |
Klar | |
1000/Pk. | |
Ideel til stærkt forurenede eller kliniske prøver |
1μ L | |
Steril | |
Inokuleringsløkke | |
Singler i peel-pung |