Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke
Bruge Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke til generelle laboratoriebehov, herunder plettering og hurtig og nøjagtig prøvegennemstrømning.
Brand:  Technical Service Consultants™ TS/4-A
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12749875
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Cadmiumfrie pigmenter
  • Gammabestråling for at opnå en SAL på 10-6
  • Holdbarhed: 3 år
  • 4-25 °C. Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Tekniske data
Engangsbrug
Hård krystal polystyren
Klar
50/bag
1μ L
Steril
Inokuleringsløkke
Taske
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Technical Service Consultants™ Hård krystal polystyren inokuleringsløkke > Volume: 1μL; Packaging Type: Bag