Beskrivelse
- Designet til at bære din M410-labelprinter og ekstra forbrugsvarer overalt, hvor du har brug for det
- Dette holdbare hårde etui beskytter din printer mod stød og støv, samtidig med at det giver mulighed for nem mobilitet
- Holder printertilbehør organiseret og ved hånden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bæretaske |
| Til brug med (udstyr) | BMP41 etiketprinter, Brady M410 etiketprinter |
| Bredde (metrisk) | 431.80 mm |
| Højde (engelsk) | 17,5'' |
| Højde (metrisk) | 444.50 mm |
| Oversigt | Hårdt etui til M410 bærbar printer |
| Inkluderer | Et hårdt etui til en M410-printer |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, Kredsløbsmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Fødevare- og drikkevaremærkning, Generel identifikation, Sundheds- og hospitalsmærkning, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Mærkning af lagerkabler, Tråd |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M410-HC |