Få mere at vide
Brady™ Hårdt etui til M210 og M210-LAB etiketprintere
Farve:
Blå
Beskrivelse
Beskyt, transporter og opbevar din Brady™ M210 Label Printer, printertilbehør og etiketpatroner i denne M210 Hard Case.
- Inkluderer printeretui (printeren sælges separat)
- Skuminteriør rummer en M210 eller M210-LAB etiketprinter, 2 etiketpatroner og tilbehør (eller flere patroner)
- Holdbart design beskytter printeren mod stød og støv
- Holder printer, tilbehør og etiketpatroner organiseret og ved hånden
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | BMP21 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter, Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter |
| Bredde (engelsk) | 13,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 343 mm |
| Højde (engelsk) | 11'' |
| Højde (metrisk) | 279 mm |
| Dybde (engelsk) | 4'' |
| Dybde (metrisk) | 102 mm |
| Vægt (metrisk) | 2.7 kg |
| Alternativt varenummer | M210-HC |