Få mere at vide
RETSCH Hård anodiseret aluminium skillehoveder
Artikelnummer. p-8004053 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til foderstørrelser op til 10 mm
Til foderstørrelser op til 5 mm
Inkluderer:
10 Quick-release prøveudtag
6 Quick-release prøveudtag
8 Quick-release prøveudtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10004350
Brand: RETSCH 42.793.0002
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Delingshoved
Til brug med (udstyr) Til foderstørrelser op til 10 mm
Inkluderer 10 Quick-release prøveudtag
Materiale Hård anodiseret aluminium