Få mere at vide
Hanus løsning, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hanus solution |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2789 |
| Beilstein | 3587194 |
| Flammepunkt | 40°C (104°F) |
| Formel vægt | 206.81g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hanus solution
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid, Iodinebromide