Få mere at vide
Hanus-løsning, Solstice
Artikelnummer. 15614800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614800 1 L 1 L
15624800 500 mL 500ml
15644800 6 x 500 mL Pakke med 6
15634800 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15614800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 350971L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1017.07 DKK / 1 L
    Spare 747.93 DKK
    42% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Volumetrisk, 0,1 M IBr
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-33-5
Molekylær formel BrI
Molekylvægt (g/mol) 206.81
MDL nummer MFCD00011353
InChI nøgle CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC navn iodbroman
SMIL BrI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hanus solution
Mængde 1 L
FN nummer UN2789
Beilstein 3587194
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Formel vægt 206,81 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hanus solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinebromide