Få mere at vide
Hanna Instruments™ Checker™ pH-tester og erstatningsdel
Beskrivelse
- pH-værdi fra 0,00 til 14,00
- Giver høj nøjagtighed med 0,01 pH-opløsning ved 0° til 50 °C
- Nøjagtighed er± 0,2 pH
- 1,5V
- RH max 95 %
- Med LCD og manuel topunktskalibrering
- 3000 timers batterilevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | pH-værdi |