Få mere at vide
Corning™ Hanks balancerede saltløsninger
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-91034
Mængde:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
1 stk.
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen calcium, ingen magnesium, No Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Med tilsætningsstoffer:
Kalcium, Magnesium
Artikelnummer. 15363571
Brand: Corning™ 21021CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saltopløsninger sendes ved omgivelsestemperatur, medmindre andet er angivet
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange Red
Indhold og opbevaring 2° to 8°C
Koncentration 1 stk.
Form Liquid
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution
Uden tilsætningsstoffer Ingen calcium, ingen magnesium, No Magnesium
Formulering Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L, Phenol Red.Sodium 0.01g/L
pH 7 to 7.4
Mængde 6 x 500 ml
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis