Få mere at vide
Corning™ Hanks balancerede saltløsninger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15373571
Mængde:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
1 stk.
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen calcium, ingen magnesium, No Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Med tilsætningsstoffer:
Kalcium, Magnesium
Artikelnummer. 15373571
Brand: Corning™ 21022CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saltopløsninger sendes ved omgivelsestemperatur, medmindre andet er angivet
pH af 10X opløsninger skal justeres efter fortynding til 1X koncentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Indhold og opbevaring 2° til 30 °C
Koncentration 1 stk.
Form Væske
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Formulering Kaliumchlorid 0,4 g/l, monokaliumfosfat 0,06 g/l, natriumchlorid 8 g/l, dinatriumfosfat (vandfrit) 0,0477 g/l, natriumbicarbonat 0,35 g/l, D-glukose 1 g/l
pH 7.1 til 7.4
Mængde 6 x 500 ml