Få mere at vide
Corning™ Hanks balancerede saltløsninger
Mængde:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
1 stk.
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Ingen calcium, ingen magnesium, No Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Med tilsætningsstoffer:
Kalcium, Magnesium
Beskrivelse
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange Red |
| Indhold og opbevaring | 2° to 8°C |
| Koncentration | 1 stk. |
| Form | Liquid |
| Produkttype | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen calcium, ingen magnesium, No Magnesium |
| Formulering | Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L, Phenol Red.Sodium 0.01g/L |
| pH | 7 to 7.4 |
| Mængde | 6 x 500 ml |