Få mere at vide
Corning™ Hanks balancerede saltløsninger
Mængde:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
Koncentration:
1 X
1 stk.
Med tilsætningsstoffer:
Kalcium, Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
No Calcium, No Magnesium
Beskrivelse
pH af 10X opløsninger skal justeres efter fortynding til 1X koncentration.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange rød |
| Indhold og opbevaring | 2° til 30 °C |
| Koncentration | 1 stk. |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Med tilsætningsstoffer | Kalcium, Magnesium |
| pH | 7.1 til 7.4 |
| Mængde | 1 x 500 ml |