Få mere at vide
Fisherbrand™ Handheld Electronic Decapper Tool
Artikelnummer. 15522340 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15522340 20 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15522340
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Quick and easy removal of aluminum seals with the push of a button.
  • Decapper
  • 110 - 240V
  • Electronic
  • Steel/plastic
  • One hand, secure, reproducible crimps/decrimps of 8, 11, 13 and 20mm vials with the push of a button
  • Reduces hand strain compared to manual crimper operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20mm Electronic Decapper
Til brug med (udstyr) Aluminum Cap
Størrelse 20 mm