Få mere at vide
Axygen™ Robottips til hængende wafer: Tecan-stil væskeniveausensorspidser, forsteriliseret
Artikelnummer. 12201627 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
50μ l
200μ l
1.000μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1536
Pakke med 2304
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Filtreret Pakningsstørrelse
12201627 1.000μ l Filtreret Pakke med 1536
11394305 200μ l Filtreret Pakke med 2304
11374305 20μ l Filtreret Pakke med 2304
11334305 50μ l Ikke-filtreret Pakke med 2304
11384295 200μ l Ikke-filtreret Pakke med 2304
11314315 50μ l Filtreret Pakke med 2304
11384285 1.000μ l Ikke-filtreret Pakke med 1536
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12201627 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. TTF1000CBKHTRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1674.61 DKK / Pakke med 1536
    Spare 400.39 DKK
    19% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Sorte spidser til nøjagtig prøvelevering
Axygen™ tilbyder en omfattende række tips til Tecan™ , Aurora Biomed og PerkinElmer™ automationssystemer. Disse spidser er fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Spidsen er RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene. Fås i usteril, steril, ikke-filtreret og filtreret. Klare og ledende sorte polypropylenspidser fås i 96-brønds format og fås også i hængende spidsstativformat designet til Tecan™ Genesis Frihed™ /Frihed Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals hoved og PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 hoved.
  • 1000μ L Væskeniveaufølingstip
  • 96 Tip-format
  • Ledende sort polypropylen
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Steril
  • Kompatibilitet: Tecan™ Genesis Frihed™ /Frihed Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals hoved, PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 hoved
  • Certificeringer
    Certificeret DNAse-, RNAse- og Pyrogen-sikker
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 1.000μ l
    Filtreret Filtreret
    Sterilitet Steril
    Farve Sort
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Certificeringer/compliance Ikke-ANSI
    Til brug med (applikation) For nøjagtig prøvelevering
    Format Stativ
    Tip stil Automatisering, Rund
    Emballage Hængende spidsstativ
    Mængde 16 stativer/Cs.
    Til brug med (udstyr) Aurora Biomed Versa 8-kanals hoved, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head