Få mere at vide
Axygen™ Robottips til hængende wafer: Tecan-stil væskeniveausensorspidser, forsteriliseret
Shop alle Axygen Scientific produkter
Beskrivelse
Axygen™ tilbyder en omfattende række tips til Tecan™ , Aurora Biomed og PerkinElmer™ automationssystemer. Disse spidser er fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Spidsen er RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene. Fås i usteril, steril, ikke-filtreret og filtreret. Klare og ledende sorte polypropylenspidser fås i 96-brønds format og fås også i hængende spidsstativformat designet til Tecan™ Genesis Frihed™ /Frihed Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals hoved og PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 hoved.
1000μ L Væskeniveaufølingstip 96 Tip-format Ledende sort polypropylen RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Steril Kompatibilitet: Tecan™ Genesis Frihed™ /Frihed Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals hoved, PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 hoved
Certifications
Certificeret DNAse-, RNAse- og Pyrogen-sikker
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Ikke-ANSI |
| Til brug med (applikation) | For nøjagtig prøvelevering |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | Hængende spidsstativ |
| Vis mere |