Få mere at vide
Axygen™ Robottips til hængende wafer: Tecan-stil væskeniveausensorspidser, ikke-sterile
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
- Polypropylen
- Volumen spænder fra 20 til 1000 μL
- Fås med eller uden aerosolbestandige filtre
- Kompatibel med Axygen™ Tecan™ /Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200 systemer
Certificeringer
Certificeret DNAse-, RNAse- og Pyrogen-sikker
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Ikke-ANSI |
| Til brug med (applikation) | For nøjagtig prøvelevering |
| Format | Hængende spids i stativ, pap |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Til brug med (udstyr) | Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |
| Show More |