Få mere at vide
Axygen™ Robotspidser til hængende wafer: klare spidser i Tecan-stil, usterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11394295 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 μl
50μ l
200μ l
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1536
Pakke med 2304
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11394295 50μ l Pakke med 2304
11344295 200μ l Pakke med 2304
11344285 1.000μ l Pakke med 1536
11394285 20 μl Pakke med 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394295 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. TT50CHTR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare tips til nøjagtig prøvelevering
Axygen™ tilbyder en omfattende række tips til Tecan™ , Aurora Biomed og PerkinElmer™ automationssystemer. Disse spidser er fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Spidsen er RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene. Fås i usteril, steril, ikke-filtreret og filtreret. Klare og ledende sorte polypropylenspidser fås i 96-brønds format og fås også i hængende spidsstativformat designet til Tecan™ Genesis Frihed™ /Frihed Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals hoved og PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 hoved.
  • 1000μ L klare tip
  • 96 Tip-format
  • Klar polypropylen
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Kompatibilitet: Tecan™ Genesis Frihed™ /Frihed Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals hoved
  • Certificeringer
    Certificeret DNAse-, RNAse- og Pyrogen-sikker
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 50μ l
    Filtreret Ikke-filtreret
    Sterilitet Ikke steril
    Farve Klar
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Certificeringer/compliance Ikke-ANSI
    Til brug med (applikation) For nøjagtig prøvelevering
    Format Stativ
    Tip stil Automatisering, Rund
    Emballage Hængende spidsstativ
    Mængde 24 stativer/Cs.
    Til brug med (udstyr) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head