Få mere at vide
OHAUS™ Hængende pandevægte
Artikelnummer. 10302952 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kalibrering:
100 x 10g (forreste, anden og tredje stråle), 10 x 0,0
Model-:
310-00
Type:
Dial-O-Gram™ Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibrering Model- Type Pakningsstørrelse
10302952 100 x 10g (forreste, anden og tredje stråle), 10 x 0,0 310-00 Dial-O-Gram™ Balance Hver
1 options
Artikelnummer. 10302952 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80000009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Høj præcision og bemærkelsesværdig værdi.
Vernier Dial- og beam-modeller.
Standardfunktioner
  • Robust konstruktion består af en serielt pande og bue i rustfrit stål; dækkede agatlejer; præcisionsjordede pivoter; og støbt aluminiumsbjælke for lang levetid og præcis ydeevne
  • Lagdelte og hakkede bjælker med center-indikerende, vinduesformet positioner øger synligheden, mens parallaksefri endeaflæsningsenhed tillader brug selv i hårdt lys
  • Andre funktioner inkluderer magnetisk dæmpning for at sænke svingningen; fjederbelastet nuljusteringskompensator; selvlagrende specifik tyngdekraftsplatform; og en direkte aflæsning af vernier-skive (kun på Cat. Nr. 02-020-10)
Kat. Nr. 02-020-10 Frontstråle er graderet fra 10 til 100g i 10g trin; bagbjælke, fra 100 til 200g i 100g trin; Vernier-drejeskive, fra 0 til 10g i intervaller på 0,01g.
Kat. Nr. 02-021 Frontstråle er graderet fra 0 til 1g i trin på 0,01g; anden stråle fra 1 til 10g i 1g trin; tredje stråle, fra 10 til 100g i 10g-trin; Fjerde stråle, fra 100 til 200g i 100g trin.
Serviceplan
Serviceaftale tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 3,5 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 9 cm
Dybde (engelsk) 7 tommer
Kalibrering 100 x 10g (forreste, anden og tredje stråle), 10 x 0,0
Dybde (engelsk) Pan 0,5 tommer
Dybde (metrisk) 17.78 cm
Dybde (metrisk) panorering 1.27 cm
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.86 cm
Model- 310-00
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 35.56 cm
garanti 5 år
Volumen 0.6 lb., 300 g
Display Type Analog
Type Dial-O-Gram™ Balance