Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ touch og HandyStep™ touch S gentagende pipette / induktive opladningsstativbundter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16468479 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Model-:
HandyStep Berøring
HandyStep Touch S
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Model-
16468479 Sort HandyStep Touch S
16458479 Hvid HandyStep Berøring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som er kendt af staten Californien for at forårsage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Artikelnummer. 16468479 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 705211
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som er kendt af staten Californien for at forårsage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information gå til www.P65Warnings.ca.gov.
BRAND™ HandyStep™ Touchskærmsgentagende pipetter pakket med induktiv opladningsstand til en attraktiv pris
  • HandyStep™ Touch and HandyStep™ Touch S har en række tilpasselige tilstande, herunder indstillinger, multi-dispensering, automatisk dosering og pipettering, med mulighed for at gemme dine favoritter
  • Fungerer via en simpel og intuitiv touchskærmsgrænseflade
  • Kompatibel med alle standard gentagende spidser
  • Genkender BRAND™ PD-Tip™ automatisk II Precision Dispenser-spidser
  • Læringsfunktionen Auto Dispensing reducerer betydeligt gentagne bevægelser med op til 97 %
  • Udstyret med motoriseret spidsudkastning
  • Hver pakke inkluderer et induktivt opladningsstativ for nem opladning
  • Drevet af et livslangt lithium-ion batteri for vedvarende ydeevne
  • Flersprogede funktioner med understøttelse af engelsk, spansk, fransk, tysk og kinesisk
  • HandyStep™ Touch S tilføjer sekventiel dosering, multi-aspiration og titreringstilstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.50%
Batteritype Lithium ion
ClipTip Nej
Kompatible tips PD-Tip II og andre standardtyper
Oversigt Tilstande: Multi-dispensering, auto-dispensering, pipettering, sekventiel dispensering, multi-aspiration, titrering
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Dispenseringshastighed 8 justerbare hastigheder
Engangs Genanvendelig
Til brug med Brand PD-Tip II gentagende pipetspids
Materiale Polycarbonat, PBT, glas, silikone, PEEK
Model- HandyStep Touch S
Antal kanaler 1
Programmerbarhed 10 favoritter
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk gentagelsespipette
Volumen (metrisk) 1 μl til 50 ml
Vise Bagbelyst Color Touch skærm
Til brug med (udstyr) BRAND PD-Tip II Gentagende pipetspidser
Inkluderer DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, driftsmanual, hurtigreferenceguide, væg-/hyldemontering, induktivt opladningsstativ, lithium-ion-batteri, universel strømadapter, USB type C-kabel
Flersproget brugergrænseflade Engelsk, spansk, fransk, tysk, kinesisk
Antal hastigheder 8 aspiration, 8 dispensering
Temperatur (metrisk) Drift 15° til 40 °C
garanti 1 år
Længde (metrisk) 6 cm
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (metrisk) 20 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz