Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ touch og HandyStep™ touch S gentagende pipette / induktive opladningsstativbundter
Shop alle Brand produkter
Beskrivelse
- HandyStep™ Touch and HandyStep™ Touch S har en række tilpasselige tilstande, herunder indstillinger, multi-dispensering, automatisk dosering og pipettering, med mulighed for at gemme dine favoritter
- Fungerer via en simpel og intuitiv touchskærmsgrænseflade
- Kompatibel med alle standard gentagende spidser
- Genkender BRAND™ PD-Tip™ automatisk II Precision Dispenser-spidser
- Læringsfunktionen Auto Dispensing reducerer betydeligt gentagne bevægelser med op til 97 %
- Udstyret med motoriseret spidsudkastning
- Hver pakke inkluderer et induktivt opladningsstativ for nem opladning
- Drevet af et livslangt lithium-ion batteri for vedvarende ydeevne
- Flersprogede funktioner med understøttelse af engelsk, spansk, fransk, tysk og kinesisk
- HandyStep™ Touch S tilføjer sekventiel dosering, multi-aspiration og titreringstilstande
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.50% |
| Batteritype | Lithium ion |
| ClipTip | Nej |
| Kompatible tips | PD-Tip II og andre standardtyper |
| Oversigt | Tilstande: Multidispensering, autodispensering, pipettering |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Dispenseringshastighed | 8 justerbare hastigheder |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |