Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ elektronisk gentagelsespipette
Artikelnummer. 16328007 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 μl til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16328007 1 μl til 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 16328007 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 705200
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
BRAND™ HandyStep™ elektronisk gentagelsespipette har berøringsskærm til intuitiv betjening.
  • Touch HandyStep™ har en række tilpasselige tilstande, herunder indstillinger, multi-dispensering, automatisk dosering og pipettering, med mulighed for at gemme dine favoritter
  • Fungerer via en simpel og intuitiv touchskærmsgrænseflade
  • Kompatibel med alle standard gentagende spidser
  • Genkender BRAND™ PD-Tip™ automatisk II Precision Dispenser-spidser
  • Læringsfunktionen Auto Dispensing reducerer betydeligt gentagne bevægelser med op til 97 %
  • Udstyret med motoriseret spidsudkastning
  • Drevet af et livslangt lithium-ion batteri for vedvarende ydeevne
  • Flersprogede funktioner med understøttelse af engelsk, spansk, fransk, tysk og kinesisk
  • Induktivt opladningsstativ fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.50%
Batteritype Lithiumion
ClipTip Nej
Kompatible tips PD-Tip II
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Dispenseringshastighed 8 Justerbare Hastigheder
Engangs Genanvendelig
Til brug med PD-Tip™ II
Materiale Polycarbonat, PBT, Glas, Silikone, PEEK
Model- HandyStep Berøring
Antal kanaler 1
Programmerbarhed 10 favoritter
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk gentagelsespipette
Volumen (metrisk) 1 μl til 50 ml
Vise Bagbelyst Color Touch skærm
Til brug med (udstyr) PD-Tips II
Inkluderer DE-M-mærkning, ydelsescertifikat, driftsmanual, hurtigreferencevejledning, væg-/hyldemontering, lithium-ion-batteri, universel strømforsyning, USB type C-kabel
Antal hastigheder 8
Temperatur (metrisk) Drift 15° til 40 °C
garanti 2 år
Længde (metrisk) 6 cm
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (metrisk) 20 cm
Elektriske krav 100 til 240 V, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz