Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Handvac Professional Handpipettor Sæt
Artikelnummer. 15351461 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Aspiration
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15351461 Aspiration Hver
1 options
Artikelnummer. 15351461 Leverandør Gardner Denver Welch™ Leverandørnr. 112580
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Ergonomisk og fleksibel håndholdt pipette kan bruges i kombination med pasteurpipetter, plastaspirationspipetter og forskellige andre adaptere.
Funktioner:
  • Optimeret vakuumniveaukontrol
  • Sugeregulering ved at trykke på tasten på toppen af HandVac
  • Komfortabel vakuumslangetilslutning
  • Perfekt tilpasning til menneskelig håndform
  • Overvejer naturlig håndform med ergonomiske funktioner
  • Nem udskiftning af adaptere og tilbehør
  • Komponenter af høj kvalitet til problemfri drift
  • Handvac er fuldt autoklaverbar
Inkluderer:
  • Handvac håndpipettor komplet
  • 1-kanals adapter til engangsspidser
  • 8-kanals adapter til engangsspidser
  • 8-kanals adapter i rustfrit stål
  • Gummiadapter til Pasteurpipetter
  • 2m vakuumslange
  • Stativ til håndvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Aspiration
Produktlinje Handvac Professional Handpipettor Sæt
Type Komplet værktøjssæt