Få mere at vide
Azpack™ Microscope Slide Postbox
Artikelnummer. 12382158
Skift visning
Holds 12 Slides
Artikelnummer.
12382158 Holds 12 Slides
1 options
Artikelnummer. 12382158 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12382158
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Send fragile microscope slides in the mail without worry. Azpack™ Microscope Slide Postbox protects slides from becoming damaged in the mail.
  • Holds 12 microscope slides 76 x 26mm
  • Protects slides from jostling while in transit
  • Cloth covered cardboard
  • Includes lid
Tekniske data
Type Postbox
Slidekapacitet 12
Enheden holder 12 slides
Til brug med (applikation) Mailing microscope slides
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Højde (metrisk) 32 mm
Inkluderer Låg
Længde (metrisk) slæde 76 mm
Materiale Cloth Covered Cardboard
Bredde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) Slide 26 mm